Learn More
Masterflex™ HOCHLEISTUNGPUMPE KOMPLETT IP
Diese leistungsstarken, wartungsarmen Antriebe eignen sich für eine Vielzahl von Pumpenanwendungen. Masterflex™ I/P Precision Bürstenlose Pumpensysteme bieten eine präzise, reproduzierbare Drehzahlregelung.
Marke: Masterflex™ 77963-20
Beschreibung
- Die digitale Schnittstelle mit LED-Anzeige zeigt die prozentuale Geschwindigkeit mit einer Auflösung von 1 % an
- Drehzahlregelung über Drei-Gang-Potentiometer für schnelle und einfache Einstellungen
- Einfache Steuerung von Start-/Stopp- und Umkehrfunktionen über versiegelte Tastatur
- Hergestellt aus splitterfreiem lackiertem Stahl und IP55-geschütztem Aluminiumgehäuse
Spezifikation
CE, cULus, ISO 9001:2008 | |
LED | |
17 l/min | |
Epoxidbeschichtet | |
06429-88 ,3 Fuß (1 m) Schläuche, 77410 -10 Antrieb, I/P Hochleistungs-Pumpenkopf 7760062, Tygon LFLI/P88 | |
I/P präziser, bürstenloser Motor | |
I/P Leistungsstarker Pumpenkopf 77600-62 | |
355.6 mm | |
3.5/1.8A, 115/230 V Wechselstrom, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Variable Drehzahl | |
Gehäuse IP55 | |
650 U/min | |
1/3 PS | |
Aluminium, Stahl | |
1/3 PS, bürstenlos | |
416.05 mm | |
228.6 mm | |
90/260 VAC |