Learn More
MAT2A inhibitor 1, MedChemExpress
Beschreibung
MAT2A inhibitor 1 is a methionine adenosyltransferase 2A (MATA2) inhibitor with an IC50 less than l00 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | MAT2A inhibitor 1 |
| CAS | 2201057-10-3 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C31H22N6OS |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 5 mg/mL (9.49 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C1C(C2=CC=C3N=C(C)SC3=C2)=C(NC4=NC=CC=C4)NC5=C(C6=CC=CC=C6)C(C7=CC=CC=C7)=NN15 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 526.61 |
| Formelmasse | 526.61 |
| Mehr anzeigen |