Learn More
Invitrogen™ MAT2A Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB530)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
146.00 € - 500.00 €
Spezifikation
Antigen MAT2A
Klon 24GB530
Konzentration 0.6 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30275564
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557073
100 μL
500.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30276032
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557074
20 μL
146.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
MAT2A Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
The protein encoded by this gene catalyzes the production of S-adenosylmethionine (AdoMet) from methionine and ATP. AdoMet is the key methyl donor in cellular processes.
Spezifikation
Spezifikation
MAT2A
0.6 mg/mL
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P18298, P31153, Q3THS6
171347, 232087, 4144
A synthesized peptide derived from human MAT2A (aa 50-138).
Antibody
24GB530
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse, Rat
MAT2A
adoMet synthase 2; adoMet synthetase 2; AMS2; D630045P18Rik; MAT 2; MAT2A; MATA2; MATII; MAT-II; Methionine adenosyltransferase 2; methionine adenosyltransferase 2A; Methionine adenosyltransferase II; methionine adenosyltransferase II, alpha; non-hepatic-type S-adenosylmethionine synthetase; S-adenosylmethionine synthase; S-adenosylmethionine synthase isoform type-2; S-adenosylmethionine synthetase isoform type-2; Sams2; testicular tissue protein Li 121
MAT2A