Learn More
MedChemExpress Matrine
Beschreibung
Matrine has a variety of pharmacological effects, including anti-cancer, anti-oxidative stress, anti-inflammation and anti-apoptosis effects. Matrine is potential in the research of disease like human non-small cell lung cancer, hepatoma, papillary thyroid cancer and acute kidney injury (AKI).
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekulargewicht | 248.36 g/mol |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 519-02-8 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Reinheit | 98.0% |
| Löslichkeit | DMSO : ≥ 50 mg/mL (201.32 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (80.53 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Matridin-15-one∣ Vegard∣ α-Matrine |
| Ziel | Opioid Receptor∣Autophagy∣Mitophagy∣Ferroptosis∣Apoptosis |
| Mehr anzeigen |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.