Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ TallTip-Pipettenspitzen lang mit Filter
Thermo Scientific Matrix TallTip-Pipettenspitzen mit Filter sind extra lang, gewährleisten so eine maximale Reichweite und bieten optimalen Kontaminationsschutz für Ihre Proben und Pipetten.
205.20 € - 397.44 €
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Nicht steril |
Format | Gestell |
Spitzenform | Universal Fit |
Produktlinie | Matrix TallTip |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15415072
|
Thermo Scientific™
7055 |
250 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10765204
|
Thermo Scientific™
7085 |
300 μl |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10446153
|
Thermo Scientific™
7285 |
200 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10707074
|
Thermo Scientific™
7635 |
12.5 µl |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10745014
|
Thermo Scientific™
8245 |
1250 µl |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Thermo Scientific Matrix TallTip-Pipettenspitzen mit Filter sind extra lang, gewährleisten so eine maximale Reichweite und bieten optimalen Kontaminationsschutz für Ihre Proben und Pipetten.
Die langen Matrix™ TallTip-Spitzen reichen auf den Boden langer und enger Gefäße, die normale Spitzen nicht erreichen können. Die nicht abgeschrägten und engen Spitzenenden berühren keine Seitenwände und bieten so eine hohe Genauigkeit. Die hydrophoben Filter blockieren Aerosole wirksam und gewährleisten, dass Partikel die Proben nicht kontaminieren.
Die extra langen Spitzen reichen auf den Boden von Reagenzgläsern, Reagenzflaschen, Kolben und anderen Gefäßen, ohne dass das Dispensierungsgefäß des Pipettierers seitlich berührt wird.- Keine Kreuzkontamination von Gefäßwänden
- Spitzen mit großen Volumina sind in Gefäßen mit geringeren Volumina verwendbar, was weniger Flüssigkeitsverdrängung zur Folge hat
- Die nicht abgeschrägten und engen Spitzenenden berühren keine Seitenwände und bieten so eine hohe Genauigkeit.
- Die Spitzen reichen auf den Boden von besonders langen bzw. engen Gefäßen, die normale Spitzen nicht erreichen können
- 102 mm Maximallänge gewährleistet sicheren Zugang zu 100 mm-Reagenzgläsern
- Das Flo-Thru-Rack verringert Spitzenvibrationen und verbessert die Luftzirkulation beim Autoklavieren
- Universalformat, für die meisten gebräuchlichen Pipettierer geeignet
- Tests nach strengen Kriterien garantieren eine wirksame Blockierung von Aerosolen in den Filterspitzen
- Das hydrophobe Filter verhindert die Kontamination von Proben durch Partikel
- Einfach zu öffnende Verpackung wahrt die Produktsterilität
- Aufklappbare Rack-Deckel können geöffnet werden, ohne dass sie auf der Arbeitsfläche abgelegt werden müssen, um die Sterilität aufrechtzuerhalten
- Dichtungsringe an den Spitzen sorgen für eine gute Abdichtung, ohne dass die Spitzen den Pipettierer berühren
- Hochgradig polierte, gefräste Oberfläche und Tests nach strengen Kriterien gewährleisten eine niedrige Flüssigkeitsretention in der Spitze - ohne spezielle Behandlungen und Zusatzstoffe
- Stabilisierungsringe in den Racks halten die Spitzen beim Einsetzen in den Pipettierer stabil
- Das robuste Rack-Design ermöglicht einen festen und gleichmäßigen Spitzensitz
- Luftzirkulation im Rack sorgt für eine ordnungsgemäße Wärmeabgabe bei der Autoklavierung und reduziert Kondensationen an den Spitzen
- Der aufklappbare Deckel verhindert, dass der sterile Deckel mit der Laborarbeitsfläche in Berührung kommt
- Durch Fingerkerben an den Racks können die Tabletts einfach herausgenommen oder eingesetzt werden
- Beutel mit Verschlussstreifen erleichtern das Öffnen der Verpackung jedes einzeln steril verpackten Racks
- Gut etikettierte Racks vereinfachen Protokollierung, Spitzenidentifizierung und Nachbestellungen
- Umweltverträgliche, verringerte Rack-Größe trägt zur Abfallverminderung bei
- Die Racks werden aus wiederverwertetem Material hergestellt und sind zur Unterstützung von Recycling-Programmen mit entsprechenden Symbolen gekennzeichnet
Spezifikation
Gefiltert | |
Gestell | |
Matrix TallTip |
Nicht steril | |
Universal Fit |