missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mavatrep, MedChemExpress

Artikelnummer. 16437218
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16437218

Marke: Medchem Express HY16935

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Mavatrep is an orally bioavailable TRPV1 antagonist (Ki=6.5 nM), exhibits minimal effect on the enzymatic activity (IC50 > 25 μM) of CYP isoforms 3A4, 1A2, and 2D6.

Mavatrep is an orally bioavailable TRPV1 antagonist (Ki=6.5 nM), exhibits minimal effect on the enzymatic activity (IC50 > 25 μM) of CYP isoforms 3A4, 1A2, and 2D6.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Mavatrep
Physikalische Form Solid
CAS 956274-94-5
Farbe Off-White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H21F3N2O
Synonym JNJ-39439335
Löslichkeitsinformationen DMSO : 16.67 mg/mL (39.46 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC(C)(C)C1=CC=CC=C1C2=CC=C3N=C(/C=C/C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)NC3=C2
Molekulargewicht (g/mol) 422.44
Formelmasse 422.44
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt