Learn More
3M™ Maxim™ DX Ballistic Schutzbrillen
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Linsenfärbung:
Amber
Bronze
Clear
Description
- Schutzbrillen, die militärische Testspezifikationen für hohe Geschwindigkeiten übertreffen
- Die DX-Beschichtung bietet verbesserten kratzfesten und beschlaghemmenden Schutz
- Brillen mit Belüftungskanal über den Gläsern, der Beschlagen minimiert
- Weicher, verstellbarer Nasensteg und weicher Brauenschutz
- Bügellängen und Brillenwinkel einstellbar
- Die Konstruktion gewährleistet hervorragende Abdeckung bei gutem Sichtfeld
- Die flache Ausführung erleichtert das Tragen mit Helmen und Gehörschutz
Specifications
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001 |
Objektivtyp | DX |
Linsenfärbung | Clear |
Produkttyp | Ballistic Safety Glasses |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Construction |
Rahmenfarbe | Black, Gray |
Lens Material | Polycarbonat |