Learn More
Axygen™ MaxyClear Mikrozentrifugenröhrchen ohne Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12706819 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.5 ml
2 ml
Graduierungen:
0,1 bis 1,5 ml
0,1 bis 2 ml
Packungsgröße:
500 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 12706819
Marke: Axygen™ MCT200NC
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Das kristallklare Polypropylen gewährleistet eine hervorragende Sicht. Axygen™ MaxyClear Mikrozentrifugenröhrchen ohne Verschluss mit matten Seitenflächen zum Beschriften. Kochfest, autoklavierbar und beständig bis zu 20,000 RZB. Erhältlich als 1.5 ml- und 2.0 ml-Röhrchen mit Graduierung.
Das kristallklare Polypropylen gewährleistet eine hervorragende Sicht.Axygen™ MaxyClear Mikrozentrifugenröhrchen ohne Verschluss mit matten Seitenflächen zum Beschriften.Kochfest, autoklavierbar und beständig bis zu 20.000 RZB.Erhältlich als 1,5 ml- und 2,0 ml-Röhrchen mit Graduierung.
  • MaxyClear Polypropylen bietet ausgezeichnete Transparenz und ist in einer Vielzahl an Farben erhältlich
  • Die Snaplock Kappe gewährleistet eine wirksame Abdichtung, die auch während Zentrifugation oder Sieden der Probe dicht bleibt
  • Ein Durchstechzugang mit einem Durchmesser von 0.28 mm in der Mitte der Kappe ermöglicht Zugang zur Probe mit einer Spritzennadel
  • Mattierte Kappenoberfläche zum Markieren und matte Seitenfläche zum Beschriften
  • Beständig bis zu 20,000 RZB
  • Kochfest und vollständig autoklavierbar
  • Mit einer Vielzahl an Optionen für verschiedene Anforderungen erhältlich:
    • Maxymum Recovery™ Option bietet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
    • Transparente, sterile Röhrchen sind für Anwendungen, die Sterilität erfordern, erhältlich
    • In einer Vielzahl von Farben oder Mischpackungen für die einfache Probenidentifizierung erhältlich.
Zertifizierungen
Garantiert RNase-, DNase- und Endotoxin-frei für eine absolute Probenintegrität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Art der Kappe Schnappverschluss
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 2 ml
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Schritten 0.25 ml
Anzahl pro Packung 500/Packung
Verpackung 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
Sterilität Unsteril
Graduated Ja
Verschlusstyp Nicht enthalten
Max. RZB 20000 xG
Graduierungen 0,1 bis 2 ml