Learn More
Axygen™ MaxyClear Mikrozentrifugenröhrchen ohne Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6904091 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.5 ml
2 ml
Graduierungen:
0,1 bis 1,5 ml
0,1 bis 2 ml
Packungsgröße:
500 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 11386304
Marke: Axygen™ MCT150NC
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Das kristallklare Polypropylen gewährleistet eine hervorragende Sicht. Axygen™ MaxyClear Mikrozentrifugenröhrchen ohne Verschluss mit matten Seitenflächen zum Beschriften. Kochfest, autoklavierbar und beständig bis zu 20,000 RZB. Erhältlich als 1.5 ml- und 2.0 ml-Röhrchen mit Graduierung.
Das kristallklare Polypropylen gewährleistet eine hervorragende Sicht.Axygen™ MaxyClear Mikrozentrifugenröhrchen ohne Verschluss mit matten Seitenflächen zum Beschriften.Kochfest, autoklavierbar und beständig bis zu 20.000 RZB.Erhältlich als 1,5 ml- und 2,0 ml-Röhrchen mit Graduierung.
  • MaxyClear Polypropylen bietet ausgezeichnete Transparenz und ist in einer Vielzahl an Farben erhältlich
  • Die Snaplock Kappe gewährleistet eine wirksame Abdichtung, die auch während Zentrifugation oder Sieden der Probe dicht bleibt
  • Ein Durchstechzugang mit einem Durchmesser von 0.28 mm in der Mitte der Kappe ermöglicht Zugang zur Probe mit einer Spritzennadel
  • Mattierte Kappenoberfläche zum Markieren und matte Seitenfläche zum Beschriften
  • Beständig bis zu 20,000 RZB
  • Kochfest und vollständig autoklavierbar
  • Mit einer Vielzahl an Optionen für verschiedene Anforderungen erhältlich:
    • Maxymum Recovery™ Option bietet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
    • Transparente, sterile Röhrchen sind für Anwendungen, die Sterilität erfordern, erhältlich
    • In einer Vielzahl von Farben oder Mischpackungen für die einfache Probenidentifizierung erhältlich.
Zertifizierungen
Garantiert RNase-, DNase- und Endotoxin-frei für eine absolute Probenintegrität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Art der Kappe Schnappverschluss
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1.5 ml
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Schritten 0.25 ml
Anzahl pro Packung 500/Packung
Verpackung 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
Sterilität Unsteril
Graduated Ja
Verschlusstyp Nicht enthalten
Max. RZB 20000 xG
Graduierungen 0,1 bis 1,5 ml