Learn More
Axygen™ Axygen™ Snaplock Mikroröhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11321954 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Blau
Durchsichtig
Gelb
Grün
Orange
Rot
Spektrum
Violett
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
1.000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton.
1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton.
500 MAXYMum Recovery Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
500 sterile Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton.
Packungsgröße:
1000 Stück
10000 Stück
500 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. Farbe Sterilität Verpackung unitSize
11321954 Rot Unsteril 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. 1000 Stück
11376304 Spektrum Unsteril 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. -
12535607 Spektrum Unsteril 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. 1000 Stück
12716779 Blau Unsteril 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. -
11391944 Blau Unsteril 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. 1000 Stück
12736779 Durchsichtig Steril 500 sterile Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. -
12647215 Durchsichtig Steril 500 sterile Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. 500 Stück
12786779 Violett Unsteril 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. -
11331954 Violett Unsteril 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. 1000 Stück
12756779 Durchsichtig Unsteril 500 MAXYMum Recovery Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 5000 Stück
11321984 Durchsichtig Unsteril 500 MAXYMum Recovery Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton -
12776779 Rot Unsteril 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. 10000 Stück
12706789 Gelb Unsteril 1.000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. 10000 Stück
10859450 Durchsichtig Unsteril 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. 10000 Stück
11371944 Durchsichtig Unsteril 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. 1000 Stück
12766779 Orange Unsteril 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. 10000 Stück
11311954 Orange Unsteril 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. 1000 Stück
11301954 Grün Unsteril 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. 1000 Stück
12746779 Grün Unsteril 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. -
12796779 Bernsteinfarben Unsteril 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. 10000 Stück
11341954 Bernsteinfarben Unsteril 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. 1000 Stück
21 options
Artikelnummer. 11321954
Marke: Axygen™ MCT060R
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleisten eine sichere Dichtung, die während der Zentrifugation geschlossen bleibt. Axygen™ MaxyClear Snaplock Mikroröhrchen, 0.60 ml, bieten ausgezeichnete Sichtbarkeit und verfügen über einen Durchstechzugang für Spritzen. In verschiedenen Farben erhältlich. Maxymum Recovery™ und sterile Optionen verfügbar.
  • MaxyClear Polypropylen bietet ausgezeichnete Transparenz und ist in einer Vielzahl an Farben erhältlich
  • Die Snaplock Kappe gewährleistet eine wirksame Abdichtung, die auch während Zentrifugation oder Sieden der Probe dicht bleibt
  • Ein Durchstechzugang mit einem Durchmesser von 0.28 mm in der Mitte der Kappe ermöglicht Zugang zur Probe mit einer Spritzennadel
  • Mattierte Kappenoberfläche zum Markieren und matte Seitenfläche zum Beschriften
  • Beständig bis zu 20,000 RZB
  • Kochfest und vollständig autoklavierbar
  • Mit einer Vielzahl an Optionen für verschiedene Anforderungen erhältlich:
    • Maxymum Recovery™ Option bietet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
    • Transparente, sterile Röhrchen sind für Anwendungen, die Sterilität erfordern, erhältlich
    • In einer Vielzahl von Farben oder Mischpackungen für die einfache Probenidentifizierung erhältlich.
Zertifizierungen
Garantiert RNase-, DNase- und Endotoxin-frei für eine absolute Probenintegrität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Art der Kappe Schnappverschluss
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Verschlussmaterial Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 0,6 mL
Farbe Rot
Material Polypropylen
Schritten 0.1 ml
Anzahl pro Packung 1000/Packung
Verpackung 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton.
Sterilität Unsteril
Graduated Ja
Max. RZB Gehäuse 14000xG
Graduierungen 0,1 bis 0,6 ml