Learn More
Axygen™ Axygen™ Snaplock Mikroröhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10393350 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Orange
Rot
Spektrum
Violett
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
250 MAXYMum Recovery Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
250 sterile Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
Packungsgröße:
250 Stück
2500 Stück
500 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 10393350
Marke: Axygen™ MCT175C
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gewährleisten eine sichere Dichtung, die während der Zentrifugation geschlossen bleibt. Axygen™ MaxyClear Snaplock Mikroröhrchen, 1.7 ml, bieten ausgezeichnete Sichtbarkeit und verfügen über einen Durchstechzugang für Spritzen. Maximum Recovery™ und sterile Optionen verfügbar.
  • MaxyClear Polypropylen bietet ausgezeichnete Transparenz und ist in einer Vielzahl an Farben erhältlich
  • Die Snaplock Kappe gewährleistet eine wirksame Abdichtung, die auch während der Zentrifugation dicht bleibt
  • Ein Durchstechzugang mit einem Durchmesser von 0.28 mm in der Mitte der Kappe ermöglicht Zugang zur Probe mit einer Spritzennadel
  • Mattierte Kappenoberfläche zum Markieren und matte Seitenfläche zum Beschriften
  • Hält bis zu 14,000 RZB stand und ist vollständig autoklavierbar
  • Mit einer Vielzahl an Optionen für verschiedene Erfordernisse erhältlich:
    • Maxymum Recovery™ Option bietet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
    • Transparente, sterile Röhrchen sind für Anwendungen, die Sterilität erfordern, erhältlich
    • In einer Vielzahl von Farben oder Mischpackungen zur Unterstützung von Farbcodierung erhältlich
Zertifizierungen
Garantiert RNase-, DNase- und Endotoxin-frei für eine absolute Probenintegrität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Art der Kappe Schnappverschluss
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Verschlussmaterial Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1.7 ml
Farbe Durchsichtig
Material Copolymer
Schritten 0.1 ml
Anzahl pro Packung 500 St./Packung
Verpackung 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
Sterilität Unsteril
Graduated Ja
Max. RZB 20000 x g
Graduierungen 0,1 bis 1,5 ml
Produkttyp Mikrozentrifugenröhrchen