Learn More
Axygen™ MaxyClear Snaplock-Mikrozentrifugenröhrchen, 1,7 ml
Artikelnummer. 11381934 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Bernstein
Blau
Gelb
Grün
Klar
Orange
Rot
Spektrum
Verschieden
Violett
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
250 Tuben/Packung, 10 Packungen/Karton.
500 Tuben/Packung, 10 Packungen/Karton.
Packungsgröße:
250 Stück
2500 Stück
500 Stück
5000 Stück
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Sterilität Verpackung Packungsgröße
11381934 Klar Unsteril 500 Tuben/Packung, 10 Packungen/Karton. 500 Stück
12736799 Verschieden Unsteril 500 Tuben/Packung, 10 Packungen/Karton. 5000 Stück
11391934 Verschieden Unsteril 500 Tuben/Packung, 10 Packungen/Karton. 500 Stück
10393350 Klar Unsteril 500 Tuben/Packung, 10 Packungen/Karton. 5000 Stück
12766799 Klar Steril 250 Tuben/Packung, 10 Packungen/Karton. 2500 Stück
12548007 Klar Steril 250 Tuben/Packung, 10 Packungen/Karton. -
12776799 Grün Unsteril 500 Tuben/Packung, 10 Packungen/Karton. 5000 Stück
11311944 Grün Unsteril 500 Tuben/Packung, 10 Packungen/Karton. 500 Stück
12746799 Blau Unsteril 500 Tuben/Packung, 10 Packungen/Karton. 5000 Stück
11301944 Blau Unsteril 500 Tuben/Packung, 10 Packungen/Karton. 500 Stück
11331984 Klar Unsteril 250 Tuben/Packung, 10 Packungen/Karton. 250 Stück
12786799 Klar Unsteril 250 Tuben/Packung, 10 Packungen/Karton. 2500 Stück
12796799 Orange Unsteril 500 Tuben/Packung, 10 Packungen/Karton. 5000 Stück
11321944 Orange Unsteril 500 Tuben/Packung, 10 Packungen/Karton. 500 Stück
12538037 Spektrum Unsteril 500 Tuben/Packung, 10 Packungen/Karton. 500 Stück
11316314 Spektrum Unsteril 500 Tuben/Packung, 10 Packungen/Karton. 5000 Stück
11331944 Rot Unsteril 500 Tuben/Packung, 10 Packungen/Karton. -
12706809 Rot Unsteril 500 Tuben/Packung, 10 Packungen/Karton. -
11341944 Violett Unsteril 500 Tuben/Packung, 10 Packungen/Karton. 500 Stück
12716809 Violett Unsteril 500 Tuben/Packung, 10 Packungen/Karton. -
12736809 Gelb Unsteril 500 Tuben/Packung, 10 Packungen/Karton. 5000 Stück
11361944 Gelb Unsteril 500 Tuben/Packung, 10 Packungen/Karton. 500 Stück
11351944 Bernstein Unsteril 500 Tuben/Packung, 10 Packungen/Karton. -
12726809 Bernstein Unsteril 500 Tuben/Packung, 10 Packungen/Karton. 5000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 11381934 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. MCT175C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.30 €
    24.70 € / 500 Stück
    Sparen 14.60 €
    37% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gewährleisten eine sichere Dichtung, die während der Zentrifugation geschlossen bleibt. Axygen™ MaxyClear Snaplock Mikroröhrchen, 1.7 ml, bieten ausgezeichnete Sichtbarkeit und verfügen über einen Durchstechzugang für Spritzen. Maximum Recovery&trad
  • MaxyClear Polypropylen bietet ausgezeichnete Transparenz und ist in einer Vielzahl an Farben erhältlich
  • Die Snaplock Kappe gewährleistet eine wirksame Abdichtung, die auch während der Zentrifugation dicht bleibt
  • Ein Durchstechzugang mit einem Durchmesser von 0.28 mm in der Mitte der Kappe ermöglicht Zugang zur Probe mit einer Spritzennadel
  • Mattierte Kappenoberfläche zum Markieren und matte Seitenfläche zum Beschriften
  • Hält bis zu 14,000 RZB stand und ist vollständig autoklavierbar
  • Mit einer Vielzahl an Optionen für verschiedene Erfordernisse erhältlich:
    • Maxymum Recovery™ Option bietet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
    • Transparente, sterile Röhrchen sind für Anwendungen, die Sterilität erfordern, erhältlich
    • In einer Vielzahl von Farben oder Mischpackungen zur Unterstützung von Farbcodierung erhältlich
Zertifizierungen
Garantiert RNase-, DNase- und Endotoxin-frei für eine absolute Probenintegrität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Art der Kappe Schnappverschluss
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Verschlussmaterial Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1.7 ml
Farbe Klar
Material Copolymer
Schritten 0.1 ml
Anzahl pro Packung 500 St./Packung
Verpackung 500 Tuben/Packung, 10 Packungen/Karton.
Sterilität Unsteril
Graduated Ja
Verschlusstyp Snap Cap
Max. RZB 20000 x g
Graduierungen 0,1 bis 1,5 ml
Produkttyp Mikroröhrchen mit Schnappverschluss