Learn More
Axygen™ MaxyClear Mikroröhrchen mit Schnappverschluss, 2.0 ml
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Beschreibung
- MaxyClear Polypropylen bietet ausgezeichnete Transparenz und ist in einer Vielzahl an Farben erhältlich
- Die Snaplock Kappe gewährleistet eine wirksame Abdichtung, die auch während Zentrifugation oder Sieden der Probe dicht bleibt
- Ein Durchstechzugang mit einem Durchmesser von 0.28 mm in der Mitte der Kappe ermöglicht Zugang zur Probe mit einer Spritzennadel
- Mattierte Kappenoberfläche zum Markieren und matte Seitenfläche zum Beschriften
- Beständig bis zu 20,000 RZB
- Kochfest und vollständig autoklavierbar
- Mit einer Vielzahl an Optionen für verschiedene Anforderungen erhältlich:
- Maxymum Recovery™ Option bietet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
- Transparente, sterile Röhrchen sind für Anwendungen, die Sterilität erfordern, erhältlich
- In einer Vielzahl von Farben oder Mischpackungen für die einfache Probenidentifizierung erhältlich.
Zertifizierungen
Garantiert RNase-, DNase- und Endotoxin-frei für eine absolute Probenintegrität
Spezifikation
Spezifikation
| Art der Kappe | Schnappverschluss |
| Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-, pyrogenfrei |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 2 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polypropylen |
| Schritten | 0.25 ml |
| Anzahl pro Packung | 250/Packung |
| Verpackung | 250 MAXYMum Recovery Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
| Mehr anzeigen |