Learn More
Axygen™ MaxyClear Mikroröhrchen mit Schnappverschluss, 2.0 ml
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12659585 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Orange
Rot
Spektrum
Violett
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
250 MAXYMum Recovery Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
250 sterile Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
Packungsgröße:
250 Stück
2500 Stück
500 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. Farbe Sterilität Verpackung unitSize
12659585 Durchsichtig Steril 250 sterile Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 250 Stück
11311934 Blau Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 500 Stück
12756809 Blau Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton -
13171774 Divers Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 5000 Stück
11301934 Divers Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 500 Stück
12034598 Durchsichtig Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 500 Stück
10785352 Durchsichtig Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 5000 Stück
10646690 Durchsichtig Steril 250 sterile Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton -
11321934 Grün Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 500 Stück
12786809 Grün Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 5000 Stück
12538047 Spektrum Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton -
11336314 Spektrum Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 5000 Stück
11331934 Orange Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 500 Stück
12716819 Orange Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton -
12726819 Rot Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton -
11341934 Rot Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 500 Stück
12756819 Gelb Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton -
11371934 Gelb Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton -
12736819 Violett Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton -
11351934 Violett Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 500 Stück
11341984 Durchsichtig Unsteril 250 MAXYMum Recovery Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 250 Stück
12796809 Durchsichtig Unsteril 250 MAXYMum Recovery Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 2500 Stück
11361934 Bernsteinfarben Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 500 Stück
12746819 Bernsteinfarben Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 5000 Stück
24 options
Artikelnummer. 12659585
Marke: Axygen™ MCT200CS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleisten eine sichere Dichtung, die während der Zentrifugation geschlossen bleibt. Axygen™ MaxyClear Snaplock Mikroröhrchen, 2.0 ml, bieten ausgezeichnete Sichtbarkeit und verfügen über einen Durchstechzugang für Spritzen. In verschiedenen Farben erhältlich. Maxymum Recovery™ und sterile Optionen verfügbar.
  • MaxyClear Polypropylen bietet ausgezeichnete Transparenz und ist in einer Vielzahl an Farben erhältlich
  • Die Snaplock Kappe gewährleistet eine wirksame Abdichtung, die auch während Zentrifugation oder Sieden der Probe dicht bleibt
  • Ein Durchstechzugang mit einem Durchmesser von 0.28 mm in der Mitte der Kappe ermöglicht Zugang zur Probe mit einer Spritzennadel
  • Mattierte Kappenoberfläche zum Markieren und matte Seitenfläche zum Beschriften
  • Hält bis zu 20,000 RZB stand
  • Kochfest und vollständig autoklavierbar
  • Mit einer Vielzahl an Optionen für verschiedene Erfordernisse erhältlich:
    • Die Option Maxymum Recovery™ bietet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
    • Transparente, sterile Röhrchen sind für Anwendungen, die Sterilität erfordern, erhältlich
    • In einer Vielzahl von Farben oder Mischpackungen zur Unterstützung von Farbcodierung erhältlich
Zertifizierungen
Garantiert RNase-, DNase- und Endotoxin-frei für eine absolute Probenintegrität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Art der Kappe Schnappverschluss
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Verschlussmaterial Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 2 ml
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Schritten 0.25 ml
Anzahl pro Packung 250/Packung
Verpackung 250 sterile Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
Sterilität Steril
Graduated Ja
Max. RZB 20000 xG
Graduierungen 0,1 bis 2 ml
Produkttyp Sterile Mikrozentrifugenröhrchen