Learn More
Axygen™ MaxyClear Mikroröhrchen mit Schnappverschluss, 2.0 ml
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12796809 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Orange
Rot
Spektrum
Violett
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
250 MAXYMum Recovery Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
250 sterile Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
Packungsgröße:
250 Stück
2500 Stück
500 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. Farbe Sterilität Verpackung unitSize
12796809 Durchsichtig Unsteril 250 MAXYMum Recovery Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 2500 Stück
11311934 Blau Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 500 Stück
12756809 Blau Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton -
13171774 Divers Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 5000 Stück
11301934 Divers Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 500 Stück
12034598 Durchsichtig Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 500 Stück
10785352 Durchsichtig Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 5000 Stück
12659585 Durchsichtig Steril 250 sterile Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 250 Stück
10646690 Durchsichtig Steril 250 sterile Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton -
11321934 Grün Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 500 Stück
12786809 Grün Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 5000 Stück
12538047 Spektrum Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton -
11336314 Spektrum Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 5000 Stück
11331934 Orange Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 500 Stück
12716819 Orange Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton -
12726819 Rot Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton -
11341934 Rot Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 500 Stück
12756819 Gelb Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton -
11371934 Gelb Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton -
12736819 Violett Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton -
11351934 Violett Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 500 Stück
11341984 Durchsichtig Unsteril 250 MAXYMum Recovery Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 250 Stück
11361934 Bernsteinfarben Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 500 Stück
12746819 Bernsteinfarben Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton 5000 Stück
24 options
Artikelnummer. 12796809
Marke: Axygen™ MCT200LC
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Gewährleisten eine sichere Dichtung, die während der Zentrifugation geschlossen bleibt. Axygen™ MaxyClear Snaplock Mikroröhrchen, 2.0 ml, bieten ausgezeichnete Sichtbarkeit und verfügen über einen Durchstechzugang für Spritzen. In verschiedenen Farben erhältlich. Maxymum Recovery™ und sterile Optionen verfügbar.
  • MaxyClear Polypropylen bietet ausgezeichnete Transparenz und ist in einer Vielzahl an Farben erhältlich
  • Die Snaplock Kappe gewährleistet eine wirksame Abdichtung, die auch während Zentrifugation oder Sieden der Probe dicht bleibt
  • Ein Durchstechzugang mit einem Durchmesser von 0.28 mm in der Mitte der Kappe ermöglicht Zugang zur Probe mit einer Spritzennadel
  • Mattierte Kappenoberfläche zum Markieren und matte Seitenfläche zum Beschriften
  • Beständig bis zu 20,000 RZB
  • Kochfest und vollständig autoklavierbar
  • Mit einer Vielzahl an Optionen für verschiedene Anforderungen erhältlich:
    • Maxymum Recovery™ Option bietet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
    • Transparente, sterile Röhrchen sind für Anwendungen, die Sterilität erfordern, erhältlich
    • In einer Vielzahl von Farben oder Mischpackungen für die einfache Probenidentifizierung erhältlich.
Zertifizierungen
Garantiert RNase-, DNase- und Endotoxin-frei für eine absolute Probenintegrität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Art der Kappe Schnappverschluss
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Verschlussmaterial Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 2 ml
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Schritten 0.25 ml
Anzahl pro Packung 250/Packung
Verpackung 250 MAXYMum Recovery Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
Sterilität Unsteril
Produktlinie Maxymum Recovery
Graduated Ja
Max. RZB 20000 xG
Graduierungen 0,1 bis 2 ml
Produkttyp Maxymum Recovery™ Mikrozentrifugenröhrchen