Learn More
MBL™ Messpipetten aus Glas, Klasse AS, Typ 1, mit Zertifikat
Aus Kalknatronglas mit geprägten Strahlen
24.65 € - 37.75 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 835 |
---|---|
Material | Kalknatronglas |
Skala | Ja |
Typ | Pipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12597127
|
MBL
PRA780ASWC |
1 ml |
24.65 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12521748
|
MBL
PRA788ASWC |
25 mL |
37.75 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12568087
|
MBL
PRA782ASWC |
2 mL |
28.25 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12507137
|
MBL
PRA784ASWC |
5 mL |
29.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Kalibriert auf Abgabe von Null am oberen Rand bis zu jeder beliebigen Graduierungslinie an der Schulter
- Jede Pipette ist so kalibriert, dass sie mit einer Wartezeit von +5 s abgibt
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat über die tatsächlich abgegebene Menge und die Rückführbarkeit auf nationale Normen
- Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas mit geprägten Strahlen für zusätzliche Festigkeit und korrekte Abgabezeiten
- Graduierungen in permanente Bernsteinfarbe, die auch aggressiven Waschlösungen standhalten
Specifications
ISO 835 | |
Kalknatronglas | |
Ja | |
Pipette |