Learn More
MBL™ Messpipetten aus Glas, Klasse AS, Typ 1
Für hochgenaues Pipettieren. MBL™ Pipetten der Klasse AS, Typ 1 aus Kalknatronglas sind mit Graduierungen in permanenter Bernsteinfarbe versehen. Bei Pipetten des Typs 1 befindet sich die Nullmarkierung an der Oberseite der Pipette.
9.45 € - 20.05 €
Spezifikation
Kalibriert | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 835 |
Material | Kalknatronglas |
Skala | Ja |
Typ | Pipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Graduierungen | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Graduierungen | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11389653
|
MBL
PRA776AS |
10 ml | Orange | 0.1 ml | ±0.050 ml |
10.60 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11399653
|
MBL
PRA778AS |
25 mL | Grün | 0.1 ml | ±0.10 ml |
20.05 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11359653
|
MBL
PRA770AS |
1 ml | Gelb | 0.01 ml | ±0.007 ml |
11.10 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11369653
|
MBL
PRA772AS |
2 mL | Schwarz | 0.02 ml | ±0.01 ml |
9.45 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11379653
|
MBL
PRA774AS |
5 mL | Rot | 0.05 ml | ±0.03 ml |
9.70 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Entspricht ISO 835
- Kalibriert für eine Volumenabgabe von der Null oben bis zu jeder Graduierungslinie hinunter bis zur Schulter
- Graduierungen in nicht verblassender Bernsteinfarbe, die beständig gegen aggressive Reinigungslösungen ist
- Jede Pipette ist für eine Volumenabgabe mit einer Wartezeit von +5 s kalibriert
- Hergestellt aus Kalknatronglas mit eingearbeiteten Düsen, für zusätzliche Festigkeit und um korrekte Ausflusszeiten sicherzustellen
Spezifikation
Ja | |
Kalknatronglas | |
Pipette |
ISO 835 | |
Ja |