Learn More
MBL™ Serologische Messpipetten aus Glas, Klasse B, Typ 4
Aus Kalknatronglas mit robusten geprägten Strahlen
22.55 € - 49.20 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 835 |
---|---|
Material | Kalknatronglas |
Skala | Ja |
Menge | 5/Pckg. |
Typ | Serologische Pipette |
Produktcode | Marke | Graduierungen | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Graduierungen | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12444741
|
MBL
PRA840S |
0.01 ml | 1 ml |
22.55 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12484741
|
MBL
PRA848S |
0.1 ml | 25 mL |
49.20 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12474741
|
MBL
PRA846S |
0.1 ml | 10 ml |
27.50 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12454741
|
MBL
PRA842S |
0.02 ml | 2 mL |
24.05 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12464741
|
MBL
PRA844S |
0.05 ml | 5 mL |
26.70 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Kalibriert auf Abgabe von jeder Graduierungslinie bis zum Nullpunkt am Strahl, wobei der letzte Tropfen durch Ausblasen abgegeben wird
- Die verstärkten Saugenden eignen sich für Stopfen aus Baumwollwatte
- Graduierungen in permanenter Bernsteinfarbe
Spezifikation
ISO 835 | |
Ja | |
Serologische Pipette |
Kalknatronglas | |
5/Pckg. |