Learn More
BUR.TUBE 50 X 0.10 .
Ersatzteil für modulares Bürettenrohr
Marke: MBL BRB276P
32.49 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23000kg
Spezifikation
50 ml | |
Glas | |
Einzeln | |
Bürettenröhrchen |