Learn More
Lonza™ MBM™-4 Basalmedium-4 für Melanozyten-Wachstums
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Basalmedium zur Unterstützung des Melanozytenwachstums.
- Kann mit CC-4465 (Melanozyten-Wachstumsmedium SingleQuots™ Supplemente und Wachstumsfaktoren) verwendet werden.
- Das komplette MGM™-4 BulletKit™ aus Basalmedium und Supplementen kann unter der Katalognummer CC-3249 erworben werden.
- Bietet Flexibilität zum Hinzufügen oder Weglassen von Komponenten je nach Forschungsbedarf.
- ET-3 Wachstums-Supplement, ein zusätzlicher Wachstumsfaktor, der für das Wachstum von adulten Melanozyten erforderlich ist, ist separat erhältlich, um das MGM™-4 BulletKit™ für eine vollständige Formulierung zu ergänzen, die speziell für das Wachstum von adulten Melanozyten entwickelt wurde.
- ET-3 bietet neben der Begrenzung einer Kontamination der Kultur durch andere Zelltypen ein verbessertes Wachstum und Vorteile bei der Ausplattierung.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Melanozyten |
| Produkttyp | Basalmedium |
| Menge | 500 ml |
| pH | 7,25 bis 7,65 |
| Farbe | Rot |