Learn More
MBX-2982, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492527
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16492527 50 mg 50 Milligramm
16436428 10 mg -
16429017 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16492527 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15291
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress MBX-2982 is a selective, orally-available G protein-coupled receptor 119 (GPR119) agonist.
MBX-2982 is a selective, orally-available G protein-coupled receptor 119 (GPR119) agonist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MBX-2982
CAS 1037792-44-1
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H24N8OS
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (111.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCC1=CN=C(N2CCC(C3=NC(COC4=CC=C(N5N=NN=C5)C=C4)=CS3)CC2)N=C1
Molekulargewicht (g/mol) 448.54
Formelmasse 448.54
Reinheit (%) 99.54%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism