Learn More
Lovibond™ MC500 Colorimeter Replacement Reagents: Chlor
Zur Verwendung mit MC500 Mehrparameter-Kolorimeter
47.60 € - 64.40 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasserqualitätsanalyse |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mehrparameter-Kolorimeter MC500 |
Testmethode | DPD |
Typ | Chlor-Reagenziensatz |
Produktcode | Marke | Bereich | Enthält | Anzahl Tests | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bereich | Enthält | Anzahl Tests | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15351975
|
Lovibond™
517711BT |
0,01 bis 6 mg/l | DPD Nr. 1 Tabletten (100er Packung), DPD Nr. 3 Tabletten (100er Packung) | 100 |
47.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15362015
|
Lovibond™
471056 |
0,02 bis 4 mg/l | 15 ml DPD Nr. 1 Pufferlösung, 15 ml DPD Nr. 1 Reagenzlösung, 15 ml DPD Nr. 3 Reagenzlösung | 50 |
64.40 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Zur Verwendung mit MC500 Mehrparameter-Kolorimetern
- Parameter: Chlor
- Methode: DPD
Spezifikation
Wasserqualitätsanalyse | |
Mehrparameter-Kolorimeter MC500 | |
DPD | |
Chlor-Reagenziensatz |