Learn More
Sartorius MCDB 153 Mittel (Modifiziert)
Artikelnummer. 31908457 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31908457 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908457 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 010591A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Es handelt sich um eine Modifikation von Hams Nährstoffmischung F-12, die für das Wachstum nicht-transformierter Zelltypen in einer serumfreien Formulierung entwickelt wurde.
  • Das Medium enthält Nahrungsergänzungsmittel, die das Wachstum bestimmter Zelltypen optimieren.
  • Das MCDB-153-Medium eignet sich für die humane epidermale Keratinozytenkultur, das klonale Wachstum von Hühnerembryo-Fibroblasten und chinesische Hamster-Ovarienzellen (CHO) mit niedrigen Konzentrationen des fetalen Rinderserumproteins (FBSP), Spurenelementen oder ohne Serumprotein.
  • Wurde folgendermaßen modifiziert:
    • Mit L-Glutamin
    • Mit Phenolrot
    • Mit Natriumbicarbonat
    • Mit Natriumpyruvat
    • Mit Hydrocortison, T3, Testosteron, Insulin, Transferrin und Natriumselenit
    • Mit MEM-NEAA
    • Mit Glukose
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp Hams F-12 Zellkulturmedien
Menge 500 mL