Learn More
MedChemExpress MCLA hydrochloride
Artikelnummer. 16453439
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16453439 1 mg
16422688 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16453439 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYW013275
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress MCLA hydrochloride is a chemiluminescent reagent which can be used to quantify aqueous concentrations of superoxide.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Produkttyp Dye Reagents
Menge 1 mg
Versandbedingung Room temperature
CAS 128322-44-1
Molekulargewicht 291.73 g/mol
Löslichkeit DMSO : 10 mg/mL (34.28 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Ziel NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite