missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress MCP-1/CCL2 Protein, Human

Artikelnummer. 16499918
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
Artikelnummer. Menge
16499918 10 μg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16499918

Marke: MedChemExpress HYP7237

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress MCP-1/CCL2 Protein, Human is a small cytokine that belongs to the CC chemokine family.

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Stored at -20°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for longer. It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage.
Menge 10 μg
Versandbedingung Room temperature
Molekulargewicht Approximately 8.7 kDa
Synonym rHuMCP-1/CCL2∣ C-C motif chemokine 2∣ MCAF∣ MCP-1∣ SCYA2
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.