Learn More
VACUUBRAND™ Membranpumpe MD 12 NT
Die MD 12 NT Membranpumpe ist eine besonders leistungsfähige Pumpe für die ölfreie Evakuierung und das Pumpen von nicht aggressiven Gasen.
Marke: VACUUBRAND™ 20743000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 39.15000kg
Beschreibung
- Das dreistufige Design dieser 8-Zylinderpumpe bietet die vorteilhafte Kombination aus sehr hoher Pumpendrehzahl und ausgezeichnetem Endvakuum
- Flussweg aus Aluminium, Edelstahl und sorgfältig ausgewählten Kunststoffen für eine Vielzahl von Anwendungen
- Gewebeverstärkte Doppelmembranen aus sehr flexiblem FKM für längere Lebensdauer und hohe Vakuumleistung
- Flüsterleiser Betrieb mit glatten und leicht zu reinigenden Oberflächen
- Arbeitet vollständig ölfrei und hat keine gleitenden Komponenten im Gasweg für abriebfreien Normalbetrieb
- Kontaminationsfreies Pumpen und Evakuieren
Spezifikation
1.5 Torr | |
Manuell | |
TEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010 | |
554 x 260 x 359 mm | |
MD 12 NT | |
CEE | |
104 °F | |
50/60 Hz | |
553.72 mm | |
Membranpumpe | |
8 | |
Ölfreies Evakuieren und Pumpen von nicht aggressiven Gasen | |
3 | |
230 V |
0.59 hp | |
150 bis 1800 U/min | |
230 V 50/60 Hz 0,44 kW | |
Aluminiumlegierung (Gehäuse), Edelstahl, Kunststoffe, FKM (Membran) | |
50 dB (A) | |
0.44 kW | |
7.1/7.8 CFM | |
358.14 mm | |
259.08 mm | |
Gehäuse IP40 | |
50 °F | |
Ölfrei | |
16 psi |