Learn More
Mdivi-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499427
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16499427 5 mg 5 Milligramm
16452957 50 mg 50 Milligramm
16446976 100 mg -
16446898 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16499427 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15886
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Mdivi-1 is a selective dynamin-related protein 1 (Drp1) inhibitor. Mdivi-1 is a mitochondrial division/mitophagy inhibitor.
Mdivi-1 is a selective dynamin-related protein 1 (Drp1) inhibitor. Mdivi-1 is a mitochondrial division/mitophagy inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mdivi-1
CAS 338967-87-6
Farbe Light Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H10Cl2N2O2S
Menge 5 mg
Synonym Mitochondrial division inhibitor 1
Löslichkeitsinformationen DMSO : 160 mg/mL (452.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=C(Cl)C=C(Cl)C(OC)=C2)C(S)=NC3=C1C=CC=C3
Molekulargewicht (g/mol) 353.22
Formelmasse 353.22
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death