Learn More
MDK83190, MedChemExpress
Beschreibung
MDK83190 is a potent apoptosis activator, induces Apaf-1 oligomerization, increases procaspase-9 processing and subsequent caspase-3 activation in a cyto c-dependent Manner.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | MDK83190 |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 79183-19-0 |
| Farbe | Orange |
| Menge | 10 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C15H9Cl2NO2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 46 mg/mL (150.26 mM) |
| SMILES | O=C1N(CC2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2)C3=C(C=CC=C3)C1=O |
| Mehr anzeigen |