Learn More
Gibco™ MDR1 Vesicular Transport Assay Reagenz-Set
Artikelnummer. 10518760 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Assays
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
10518760 100 Assays
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10518760 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. GM3030
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
The MDR1 Vesicular Transport Assay Reagent Set is a ready-to-use kit containing all reagents needed for vesicular transport assay except for the vesicles themselves.
The MDR1 Vesicular Transport Assay Reagent Set is a ready-to-use kit containing all reagents needed for vesicular transport assay except for the vesicles themselves. The reagent set can be used for vesicular transport assay using radioisotope-labeled or non-labeled compound. This kit has enough material to perform 100 vesicular transport assays.
Das MDR1 vesikuläre Transportassay-Reagenzset ist ein gebrauchsfertiges Kit, das alle für den vesikulären Transportassay benötigten Reagenzien enthält, mit Ausnahme der Vesikel selbst. Das Reagenzienset kann für vesikuläre Transportassays mit radioisotopmarkierten oder nicht markierten Verbindungen verwendet werden. Dieses Kit hat genügend Material für 100 vesikuläre Transportassays.
Mit dem MDR1 vesikulären Transportassay-Reagenzset können Sie:
• Zur Untersuchung von Wechselwirkungen zwischen Transportern und Wirkstoffkandidaten
• Potenzialbewertung für durch Transporter vermittelte Arzneimittelwechselwirkungen
• Qualitativ hochwertige Ergebnisse mit einem hohen Signal-Rausch-Verhältnis
Konzept hinter ABC-Transporter-Vesikeln
ABC-Transporter-Vesikel sind einfach zu verwendende, effiziente Reagenzien für die frühe Beurteilung von Substrat- und Wirkstoff-Wechselwirkungspotenzialen bei Arzneimittelkandidaten. Während ABC-Transporter in der Regel den Export von Substraten aus Zellen heraus vermitteln, importieren Transporter, die auf diesen von innen nach außen gestülpten Vesikeln exprimiert werden, Substrate in die Vesikel. Es ist daher möglich, die Transportaktivität für Ihre Verbindung quantitativ zu bewerten, indem die in die Vesikel eingearbeitete Menge bestimmt wird.
Klare und zuverlässige Ergebnisse
Die aus Sf9-Zellen vorbereiteten “inside-out”-Vesikel bieten ein hohes Maß an Transporteraktivität mit niedrigem Hintergrund und geben Ihnen ein klares Signal, wenn Ihre Verbindung ein Substrat oder Inhibitor eines bestimmten Efflux-Transporters ist.
Kompatibilität mit Kits
Unser MDR1 vesikuläres Transportassay-Reagenzset wurde für die Verwendung mit MDR1 Vesikeln entwickelt. Für die 100 vesikulären Transportassays, die mit diesem Kit durchgeführt werden können, sind zwei MDR1-Vesikelprodukte erforderlich.
Nur für Forschungszwecke Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Reagenzien A, B, C und D: −20 °C
Reagenzien E und F: Raumtemperatur
Beschreibung MDR1 Assay für vesikulären Transport, Reagenzien-Set, 100 Assays, gefroren, Flaschenformat, gebrauchsfertig, Ergebnisse in hoher Qualität mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis, Lagertemperatur –20 °C, Trockeneisversand
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie und Biopharmazie, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, Arzneimittelforschung und -entwicklung, zielbasierte ADME/Tox-Assays, biochemische ADME-Assays, Cytochrom P450 ADME-Hemmungsassays
Enthält PufferA: Reaktionspuffer (6 ml x1 Fläschchen): 50 mM MOPS-Tris, 70 mM KCl, 7.5 mM MgCl2, Puffer B: 10x Stopp- und Waschpuffer (20 ml x 1 Fläschchen) - 400 mM MOPS-Tris, 700 mM KCl, Reagenz C: 10 mM MgATP-Lösung (1.1 ml x 2 Fläschchen), Reagenz D: 10 mM MgAMP-Lösung (1.1 ml x 2 Fläschchen), Reagenz E: 10 % (w/v) SDS-Lösung (13 ml x 1 Fläschchen), Reagenz F: 0.1N H2SO4-Lösung (11 ml x1 Fläschchen)
Menge 100 Assays
Versandbedingung Trockeneis
Typ Vesikuläres Transportassay-Reagenzien-Set