Learn More
STEMCELL Technologies ME0328
Artikelnummer. 17159991
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17159991 1 mg -
17169991 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17159991 Lieferant STEMCELL Technologies Lieferanten-Nr. 1000271
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
PARP-3 inhibitor
  • ME0328 is a cell-permeable and selective inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase 3 (PARP-3; IC50 = 0.89 μM; Lindgren et al.) PARP-3 is required for stabilization of the mitotic spindle and crucial for mitotic progression (Sharif-Askari et al.)
  • Enhances vinorelbine-induced microtubule destabilization, leading to cell cycle arrest and apoptosis in breast cancer cells (Sharif-Askari et al.)
Spezifikation
CAS 1445251-22-8
Menge 1 mg
Summenformel C19H19N3O2
Reinheit ≥ 98%