missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies ME0328
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Beschreibung
- ME0328 is a cell-permeable and selective inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase 3 (PARP-3; IC50 = 0.89 μM; Lindgren et al.) PARP-3 is required for stabilization of the mitotic spindle and crucial for mitotic progression (Sharif-Askari et al.)
- Enhances vinorelbine-induced microtubule destabilization, leading to cell cycle arrest and apoptosis in breast cancer cells (Sharif-Askari et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 1445251-22-8 |
| Menge | 5 mg |
| Summenformel | C19H19N3O2 |
| Reinheit | ≥ 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur