Learn More
Abnova™ MEA1 (Human) Recombinant Protein
Human MEA1 full-length ORF ( AAH01754, 1 a.a. - 185 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00004201-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16167711
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MGPERHLSGAPARMATVVLGGDTMGPERIFPNQTEELGHQGPSEGTGDWSSEEPEEEQEETGSGPAGYSYQPLNQDPEQEEVELAPVGDGDVVADIQDRIQALGLHLPDPPLESEDEDEEGATALNNHSSIPMDPEHVELVKRTMAGVSLPAPGVPAWAREISDAQWEDVVQKALQARQASPAWK
Spezifikation
Spezifikation
AAH01754
male-enhanced antigen 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MEA1
GST
4201
Wheat germ expression system
10 μg
HYS, MEA
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer