Learn More
Thermographic Measurements Ltd Messpunkte zur Temperaturmessung
Das schnelle, einfache Temperaturüberwachungssystem basiert auf einer patentierten, firmeneigenen Farbwechseltechnologie. TMC Hallcrest™ Thermax™ Temperaturanzeiger mit 5-Stufenuhr zeichnen mit irreversiblen Farbwechseln die höchste erreichte Temperatur auf.
Marke: Thermographic Measurements Ltd M05CTHERG8D01P1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Wärmeempfindlicher runder Aufkleber zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
- Kostengünstig und einfach zu verwenden
- Adhäsiv
- Sofortige Reaktion.
- Der permanente Farbwechsel zeichnet die höchste erreichte Temperatur auf.
- Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
- Genauigkeitstoleranz: 29 – 99 °°C (+/-1 °C), 100 – 154 °C (+/-1.5 °C), 160 – 290 °C (+1 °C)
Spezifikation
ISO 9001 | |
14 mm | |
For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications | |
14 mm | |
14 mm | |
2 to 5 seconds | |
Wax-melt Technology | |
Kreisförmige Temperaturmessanzeigen | |
Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 232°C to 260°C (450°F to 500°F) Range 8 | |
260 °C | |
232 °C | |
232°bis 260 °C | |
Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment | |
232°C, 241°C, 249°C, 254°C, 260°C (450°F, 465°F, 480°F, 490°F, 500°F) | |
Dual °C (°F) |
0.15 Zoll | |
Ja | |
0.55 in. | |
40 to 60% | |
Polyimidfolie, Acrylic Adhesive | |
Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 232°C to 260°C (450°F to 500°F) | |
9 g | |
0.55 in. | |
500°F | |
450°F | |
450°F to 500°F | |
Yes | |
±1 °C | |
232/241/249/254/260°C |