Learn More
Vitlab™ Messschaufel
Vitlab™ Messschaufel mit präzisionsgeformter Füllkante und komfortablem, stabilem Griff.
Marke: Vitlab™ 397950
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
Beschreibung
- Messschaufeln in verschiedenen Farben
- Auch als Wägeschaufel geeignet
- Mit präzisionsgeformter Füllkante und komfortablem, stabilem Griff
- Gut ablesbares Volumen auf der Stieloberseite
Spezifikation
Polypropylen | |
Ultramarin | |
260 mm |
250 ml | |
Lebensmittelsicher gemäß EU-Richtlinie Nr. 10/2011 |