missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mebendazol, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7112892 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15723447 5 g 5 Gramm
15733447 25 g 25 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15723447

Marke: Thermo Scientific Acros 101720050

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 31431-39-7 | C16H13N3O3 | 295.30 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 31431-39-7
Summenformel C16H13N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 295.30
MDL-Nummer MFCD00057872
InChI-Schlüssel OPXLLQIJSORQAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym mebendazole, vermox, telmin, mebenvet, pantelmin, vermirax, mebenoazole, ovitelmin, bantenol, mebutar
PubChem CID 4030
ChEBI CHEBI:6704
IUPAC-Name MethylN-(6-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat
SMILES COC(=O)NC1=NC2=CC=C(C=C2N1)C(=O)C1=CC=CC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Mebendazole
Schmelzpunkt 287,0 °C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in dmso, insoluble in alcohols
Formelmasse 295.29
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mebendazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Mebendazole

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.