Learn More
Meclofenoxat-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Meclofenoxate Hydrochloride |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H16ClNO3.ClH/c1-14(2)7-8-16-12(15)9-17-11-5-3-10(13)4-6-11;/h3-6H,7-9H2,1-2H3;1H |
| Formelmasse | 293.0585 |