missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MED19 Monoclonal Antibody (OTI4C3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Origene Technologies TA810475
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MED19 is a component of the Mediator complex, which is a coactivator for DNA-binding factors that activate transcription via RNA polymerase II.Spezifikation
| MED19 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| A0JLT2 | |
| MED19 | |
| Full length human recombit protein of human MED19 produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI4C3 | |
| Unconjugated | |
| MED19 | |
| DT2P1G7, LCMR1, MED19AS | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 219541 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur