missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MED19 Monoclonal Antibody (OTI4C3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Origene Technologies TA810475S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MED19 Monoclonal antibody specifically detects MED19 in Human samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| MED19 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| O43296 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 9422 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI4C3 | |
| Unconjugated | |
| ZNF264 | |
| 2410018M14Rik; 3110040A13Rik; DT2P1G7; LCMR1; Lung cancer metastasis-related protein 1; Med19; MED19AS; mediator complex subunit 19; Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 19; mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 19 homolog; putative mediator subunit MED19AS protein; RGD1311926 | |
| Full length human recombinant protein of human ZNF264 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur