missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MED20 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 17598-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MED20 is a subunit of the Mediator complex, a multiprotein coactivator of RNA transcription that interacts with DNA-bound transcriptional activators, RNA polymerase II, and general initiation factors.Spezifikation
| MED20 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| MED20 | |
| hTRFP, MED20, mediator complex subunit 20, PRO0213, TRF proximal protein homolog, TRFP | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 316209, 56771, 9477 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.18 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q5XIE9, Q9H944, Q9R0X0 | |
| Med20 | |
| MED20 Fusion Protein Ag11598 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur