Learn More
Medetomidine, MedChemExpress
Beschreibung
Medetomidine(Domtor) is a potent, highly selective α2-adrenoceptor agonist (Ki values are 1.08 and 1750 nM for α2- and α1-adrenoceptors respectively).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Medetomidine |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 86347-14-0 |
| Farbe | White |
| Menge | 10 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C13H16N2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 250 mg/mL (1248.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CC(C1=CN=CN1)C2=CC=CC(C)=C2C |
| Mehr anzeigen |