Learn More
Macherey-Nagel™ Medi-Test™ Glukose
Verwenden Sie Teststreifen für das schnelle Urin-Screening. Medi-Test™ Glucose-Teststreifen bieten zuverlässige Urinanalyse am Point of Care.
Marke: Macherey-Nagel™ 93024
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Die Teststreifen liefern innerhalb von Minuten nützliche Informationen über den Gesundheitszustand des Patienten
- Vereinfacht die Entscheidung über weitere diagnostische und therapeutische Maßnahmen.
- Auch für Selbsttests der Patienten geeignet
Spezifikation
100 |