missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Basalmedium zur Expansion humaner Fibroblasten (früher Medium 106)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 11607094
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11607094

Marke: Gibco™ M106500

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das Human Fibroblast Expansion Basal Medium (früher Medium 106) ist ein steriles, flüssiges Gewebekulturmedium, das als eine Komponente in einer kompletten Kulturumgebung für das Wachstum normaler humaner dermaler Fibroblasten verwendet werden kann.

Dieses Basalkulturmedium enthält:

  • Essenzielle und nicht-essenzielle Aminosäuren
  • Vitamine
  • Andere organische Verbindungen
  • Spurenelemente
  • Anorganische Salze.

Das Human Fibroblast Expansion Basal Medium enthält KEINE:

  • Antibiotika
  • Antimykotika
  • Hormone
  • Wachstumsfaktoren
  • Proteine

Das Medium wird mit HEPES und Bikarbonat gepuffert und ist für den Einsatz in einem Inkubator mit einer Atmosphäre von 5 % CO2 und 95 % Luft ausgelegt. Zur Unterstützung der Ausplattierung und langfristigen Proliferation von humanen dermalen Fibroblasten muss das Human Fibroblast Expansion Basal Medium mit einem der folgenden Supplements ergänzt werden: Low Serum Growth Supplement (LSGS, Kat.- Nr. S-003-10) oder Low Serum Growth Supplement Kit (LSGS-Kit, Kat.- Nr. S-003-K).

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zelltyp Fibroblasten
Form Flüssig
Produkttyp Medium 106
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Steril gefiltert
Mit Additiven HEPES, Phenolrot
Produktlinie Cascade Biologics
Menge 500 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern.
Culture Type Säugetierzellkultur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt