Learn More
MP Biomedicals™ Medium 199 mit Earle's Salz (E199), mit L-Glutamin, ohne Natriumbicarbonat
Artikelnummer. 11400275 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11400275 10 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11400275 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 091020122
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Medium 199 mit Earle's Salz (E199), mit L-Glutamin, ohne Natriumbicarbonat ist eine vollständig definierte Nährstoffquelle für die Zellkultur.
  • Medium 199, ursprünglich beschrieben von Morgan und seine Kollegen (1950) ist eine vollständig definierte Nährstoffquelle für die Zellkultur.
  • Ihre Untersuchungen zeigten, dass das Zellwachstum in diesem Medium gemessen werden konnte.
  • Es ist für eine breite Artenvielfalt anwendbar, einschließlich der Kultivierung nicht-transformierter Zelltypen.
  • Es kann zur Impfstoffherstellung und zur In-vitro-Kultivierung von Rattenlinsengewebe und primären Pankreasepithel-Explantaten der Maus verwendet werden.
  • Es ist entweder in Earle's oder Hanks' Salzen erhältlich.
Spezifikation
Form Pulver
Menge 10 l
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.