Learn More
Gibco™ Medium 199, HEPES
Artikelnummer. 11570596 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
10 PCS
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11570596 500 ml 500 Milliliter
11580596 500 ml 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11570596 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 22340020
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Medium 199, HEPES
Medium 199 wurde ursprünglich für Studien zum Nährstoffbedarf embryonaler Hühner-Fibroblasten entwickelt. Es ist für Zellen vieler Spezies einsetzbar und eignet sich insbesondere für die Kultivierung nicht transformierter Zellen. Medium 199 findet breite Anwendung in der Virologie, der Impfstoffproduktion und der In-vitro -Kultivierung von Primärexplantaten des Pankreasepithels der Maus sowie von Linsengewebe der Ratte. Wir bieten eine Vielzahl von Gibco™ Medium 199 Modifikationen für eine Reihe von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahl-Tools.
Im Vergleich zu anderen Basalmedien enthält Medium 199 einzigartige Komponenten, darunter Adenin, Adenosin, Hypoxanthin, Thymin und zusätzliche Vitamine. Medium 199 ist mit Earle-Salzen zur Verwendung in einem CO2- Inkubator oder mit Hanks-Salzen zur Verwendung ohne CO2 erhältlich.
Verwendungszweck des Produkts: Zur
In-vitro -Diagnostik. VORSICHT: Nicht zur therapeutischen Anwendung am Menschen oder Tier. Eine andere als die bestimmungsgemäße Verwendung kann einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellen.
cGMP-Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ Medium 199 wird in einer cGMP-konformen Anlage in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und zertifiziert nach den geltenden Richtlinien. ISO 13485 Standard. Für eine kontinuierliche Lieferkette bieten wir ein vergleichbares Produkt an. Gibco™ Medium 199 Produkt, hergestellt in unserem Werk in Grand Island. Diese Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und zertifiziert nach den geltenden Richtlinien. ISO 13485 Standards.
Medium 199 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Medium 199 verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2,2 g/L) und benötigt daher eine 5-10% –CO2 - Umgebung, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp Medium 199
Mit Additiven Glutamin, HEPES, Phenolrot, Natriumpyruvat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
Menge 500 ml
Zertifizierung/Konformität Gemäß Norm ISO 13485, FDA
pH 7,1 bis 7,3
Regulatorischer Status Für In-vitro-Diagnostik
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Beschreibung Medium 199, 500 ml, 1x Konzentration, flüssig, mit L-Glutamin, Phenolrot, HEPES, Natriumpyruvat, pH 7,1 bis 7,3, Haltbarkeit 12 Monate, Osmolalität 270 bis 330 mOsm/kg, Lagerung bei 2 bis 8 °C, zur Verwendung in der Säugetierzellkultur