missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mefenamic acid, MedChemExpress

Artikelnummer. 16441008
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16441008

Marke: Medchem Express HYB0574

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Mefenamic acid is a non-steroidal anti-inflammatory agent, acting as a competitive inhibitor of hCOX-1 and hCOX-2, with IC50s of 40 nM and 3 μM for hCOX-1 and hCOX-2, respectively.

Mefenamic acid is a non-steroidal anti-inflammatory agent, acting as a competitive inhibitor of hCOX-1 and hCOX-2, with IC50s of 40 nM and 3 μM for hCOX-1 and hCOX-2, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Mefenamic acid
Physikalische Form Solid
CAS 61-68-7
Farbe White
Menge 5 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H15NO2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (414.44 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1NC2=CC=CC(C)=C2C
Molekulargewicht (g/mol) 241.29
Formelmasse 241.29
Reinheit (%) 99.97%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt