Learn More
Mefenamic acid, MedChemExpress
Beschreibung
Mefenamic acid is a non-steroidal anti-inflammatory agent, acting as a competitive inhibitor of hCOX-1 and hCOX-2, with IC50s of 40 nM and 3 μM for hCOX-1 and hCOX-2, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mefenamic acid |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 61-68-7 |
| Farbe | White |
| Menge | 10 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C15H15NO2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (414.44 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=CC=C1NC2=CC=CC(C)=C2C |
| Mehr anzeigen |