missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mefloquine hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16477306
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16477306

Marke: Medchem Express HY17437A

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Mefloquine hydrochloride (Mefloquin hydrochloride), a quinoline antimalarial agent, is an anti-SARS-CoV-2 entry inhibitor. Mefloquine hydrochloride is also a K+ channel (KvQT1/minK) antagonist with an IC50 of ∼1 μM. Mefloquine hydrochloride can be used for malaria, systemic lupus erythematosus and cancer research.

Mefloquine hydrochloride (Mefloquin hydrochloride), a quinoline antimalarial agent, is an anti-SARS-CoV-2 entry inhibitor. Mefloquine hydrochloride is also a K+ channel (KvQT1/minK) antagonist with an IC50 of ∼1 μM. Mefloquine hydrochloride can be used for malaria, systemic lupus erythematosus and cancer research.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Mefloquine hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 51773-92-3
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H17ClF6N2O
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Mefloquin hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (241.10 mM) ∣H2O : 2.86 mg/mL (6.90 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O[C@H]([C@]1([H])NCCCC1)C2=CC(C(F)(F)F)=NC3=C(C(F)(F)F)C=CC=C32.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 414.77
Formelmasse 414.77
Reinheit (%) 99.46%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt