Learn More
STEMCELL Technologies MegaCult™-C Collagen and Medium with Lipids
Artikelnummer. 17128251
Encompass
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 17128251
Marke: STEMCELL Technologies 04974
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kit containing collagen and medium with lipids, without cytokines, for human and mouse CFU-Mk assays
  • MegaCult™-C Collagen and Medium with Lipids kit includes medium and collagen solution for colony-forming unit (CFU) assays of human or mouse megakaryocyte progenitor cells (CFU-Mk)
  • The addition of cytokines is required
  • MegaCult™-C Medium with Lipids is intended for the culture of CFU-Mk in human bone marrow, mobilized peripheral blood, and cord blood samples after addition of appropriate cytokines
  • It is recommended for use with CD34+-enriched cells, mononuclear cells, and cells isolated by other purification methods
  • It can also be used for CFU-MK assays of megakaryocyte progenitor cells in unseparated or purified cell suspensions of mouse bone marrow after addition of appropriate cytokines
Spezifikation
Zelltyp Hematopoietic Stem and Progenitor Cells
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture, Colony Assay, Functional Assay
Menge 1 Kit
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.