Learn More
STEMCELL Technologies MegaCult™-C Collagen and Medium with Lipids
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
- MegaCult™-C Collagen and Medium with Lipids kit includes medium and collagen solution for colony-forming unit (CFU) assays of human or mouse megakaryocyte progenitor cells (CFU-Mk)
- The addition of cytokines is required
- MegaCult™-C Medium with Lipids is intended for the culture of CFU-Mk in human bone marrow, mobilized peripheral blood, and cord blood samples after addition of appropriate cytokines
- It is recommended for use with CD34+-enriched cells, mononuclear cells, and cells isolated by other purification methods
- It can also be used for CFU-MK assays of megakaryocyte progenitor cells in unseparated or purified cell suspensions of mouse bone marrow after addition of appropriate cytokines
Specifikationer
Specifikationer
| Zelltyp | Hematopoietic Stem and Progenitor Cells |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Culture, Colony Assay, Functional Assay |
| Menge | 1 Kit |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering