Learn More
STEMCELL Technologies MegaCult™-C Medium Without Cytokines
Click to view available options
Menge:
24 x 1.7 ml
Beschreibung
- MegaCult™-C Complete Kit Without Cytokines includes all reagents (except cytokines) required for colony-forming unit (CFU) assays of megakaryocyte progenitor cells (CFU-Mk) in a collagen-based culture medium, including the detection of human CFU-Mk colonies by immunocytochemical staining
- The addition of appropriate cytokines, as chosen by the user, is required
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Hematopoietic Stem and Progenitor Cells |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Culture, Colony Assay, Functional Assay |
| Menge | 24 x 1.7 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.